重要文件
AMBH990F7395
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-4-phenyl-1H-quinolin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
263.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-acetyl-4-phenyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c1-11(19)15-16(12-7-3-2-4-8-12)13-9-5-6-10-14(13)18-17(15)20/h2-10H,1H3,(H,18,20)
InChI 密鑰
UVIFCFBKDKJCFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313273-62-0.html
Synonym
3-acetyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)