重要文件
AMBH990F72D4
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N-methylhexanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-methoxy-N-methylhexanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-4-5-6-7-8(10)9(2)11-3/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
SQJBFKIBKZWTHE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-56-8.html
象形圖
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)