重要文件
AMBH990F72A5
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-7-11-12(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,13,14)
InChI 密鑰
FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1133-77-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)