重要文件
AMBH990F725D
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)ethanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-phenyl-1-(2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H10OS/c13-11(12-7-4-8-14-12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
HXMVINSKZVYIDI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13196-28-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)