重要文件
AMBH990F7156
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-oxoheptanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 4-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-5-8(10)6-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
UEHFASAMWCNVSV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14369-94-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)