重要文件
AMBH990F6D08
Ambeed, Inc.
4-Amino-4,5-dihydro-6H-cyclopenta[b]thiophen-6-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
189.67
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-amino-4,5-dihydro-6H-cyclopenta[b]thiophen-6-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NOS.ClH/c8-5-3-6(9)7-4(5)1-2-10-7;/h1-2,5H,3,8H2;1H
InChI 密鑰
VLJFWONKQWZPGU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108046-16-8.html
Synonym
4-Amino-4H-cyclopenta[b]thiophen-6(5H)-one hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)