重要文件
AMBH990F6C7F
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)ethanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O3/c1-4(11)7-6(10(12)13)2-5(8)3-9-7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
QPUXVERERDQWCV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363382-81-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)