重要文件
AMBH990F6BAE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
267.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(2-pyridinyl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-2-14-10(13)9(11)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6,9H,2,7,11H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
LGQBRRAWFWTBDN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33560-87-1.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)