重要文件
AMBH990F6BA9
Ambeed, Inc.
5-(Methoxymethyl)thiazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(methoxymethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-8-3-4-2-7-5(6)9-4/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7)
InChI 密鑰
ORLBSJOOQIUSJF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/920337-78-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)