重要文件
AMBH990F6634
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylbutan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
102.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3)4-7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
SXSWMAUXEHKFGX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19550-30-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)