Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)3(10)4-9-1-2-11-4/h1-3,10H
InChI 密鑰
OZYOWBJWGFJRIJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206673-52-0.html
Synonym
2,2,2-Trifluoro-1-(thiazol-2-yl)ethan-1-ol
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務