重要文件
AMBH98C8E3A2
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
155.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 2H-1,2,3-triazol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)5-9-7-3-4-8-9/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
UJNRKJQCBKSOCA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4320-90-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)