重要文件
AMBH98C8E30F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4;/h1,3H,2,9H2;1H
InChI 密鑰
XIDNJLIIGPAHBJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-29-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)