重要文件
AMBH98C8E304
Ambeed, Inc.
H-DL-Phg(2,4-DiF)-OH·HCl
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2.ClH/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13;/h1-3,7H,11H2,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
WIXGQKSSYMPCBH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374651-47-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)