重要文件
AMBH98C8E2C3
Ambeed, Inc.
Azepan-4-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-azepanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
UQYAGKOXTPXDMW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-34-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)