重要文件
AMBH98C8E17C
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
260.66
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinazolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O4S/c9-16(14,15)4-1-2-6-5(3-4)7(12)11-8(13)10-6/h1-3H,(H2,10,11,12,13)
InChI 密鑰
LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56044-12-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)