重要文件
AMBH98C8E165
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.58
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2H,9-10H2
InChI 密鑰
YCFLSVCGWIJYFH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132915-81-2.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)