重要文件
AMBH98C8E152
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.91
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-2-1-4(3-8)10-6(5)9/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
USBIKEYDQFFBHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227496-11-8.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)