重要文件
AMBH98C8E0BB
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
270.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)6-3-11-8-7(10)4-12-13(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JXEWHTHFTOYWHN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263060-07-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)