重要文件
AMBH98C8DFCF
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-12-10-5-3-2-4-9(10)8(7-13)6-11(12)14/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
HMNIMRLJXGFNQG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15112-98-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)