重要文件
AMBH98C8D9B2
Ambeed, Inc.
2-Methyltetracosanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
382.67
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyltetracosanoic acid
Inchi Code
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(2)25(26)27/h24H,3-23H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI 密鑰
REBUIOAAVPBXTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62764-46-9.html
Synonym
2-methyl-tetracosanoic acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)