重要文件
AMBH9884D5D2
Ambeed, Inc.
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-6(8(9,10)11)12-3-5(4)7(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
IJZZCZADLDCJRX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-74-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)