重要文件
AMBH9884D5C3
Ambeed, Inc.
4,5-Difluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4,5-difluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4F2N2/c8-5-3-11-7-4(6(5)9)1-2-10-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
IHVZRADTOCTZIA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196507-66-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)