重要文件
AMBH9884D57B
Ambeed, Inc.
7-Bromo-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-bromo-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c1-11(2)7-13-6-8-5-9(12)3-4-10(8)11;/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
YTOUGVCISANLIE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203684-66-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)