重要文件
AMBH9884D508
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-1,1'-biphenyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-ethynyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C14H10/c1-2-12-8-6-7-11-14(12)13-9-4-3-5-10-13/h1,3-11H
InChI 密鑰
NAWUZMMAZOQEEA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52889-62-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)