重要文件
AMBH9884D411
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chloro-5-iodopyrimidin-4-yl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
355.56
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5-iodo-4-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11ClIN3O2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-5(11)4-12-7(10)13-6/h4H,1-3H3,(H,12,13,14,15)
InChI 密鑰
UVIJHKDRWTXRRD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)