重要文件
AMBH9884D3E5
Ambeed, Inc.
5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO3/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI 密鑰
GRMHOKHCKXBRIB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353761-02-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)