重要文件
AMBH9884CD1C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O3/c10-8-4-5-3-6(12(14)15)1-2-7(5)9(13)11-8/h1-4H,(H,11,13)
InChI 密鑰
NBYKZZQGZDHPCB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416714-03-8.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)