重要文件
AMBH9884CCBE
Ambeed, Inc.
2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F2N2O/c8-7(9)12-6-5(4-10)2-1-3-11-6/h1-3,7H
InChI 密鑰
CLXJWFNKTDWPKP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214388-53-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)