重要文件
AMBH9884CBCC
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-iodo-4-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
267.5
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-2-iodo-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClIN/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
WTQMSECCZZCDHE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/755031-80-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)