重要文件
AMBH9884CA87
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-1(2H)-phthalazinone
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(12)10-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
RDVYNYHUUGFVQN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18393-54-9.html
Synonym
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)