重要文件
AMBH9884C8FD
Ambeed, Inc.
Ms-PEG4-Ms
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
350.41
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
13,13-dioxido-3,6,9,12-tetraoxa-13-thiatetradec-1-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
GKMDADHKHXRPPF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55400-73-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)