重要文件
AMBH9884C740
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-oxoacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 1,3-benzothiazol-2-yl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-2-15-11(14)9(13)10-12-7-5-3-4-6-8(7)16-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XWOIZBDKZDPDQY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20474-55-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)