重要文件
AMBH9884C696
Ambeed, Inc.
Benzenepentacarboxylic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
298.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,2,3,4,5-benzenepentacarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6O10/c12-7(13)2-1-3(8(14)15)5(10(18)19)6(11(20)21)4(2)9(16)17/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI 密鑰
QNSOHXTZPUMONC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1585-40-6.html
Synonym
Benzene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1585-40-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)