重要文件
AMBH9884C67F
Ambeed, Inc.
3-(4-Bromo-3-chlorophenyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
263.52
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
KVTFMKUQYPWUHK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/791601-07-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/791601-07-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)