重要文件
AMBH9884C319
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl [2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O2/c1-11(2,3)19-10(18)17-7-8-4-5-16-9(6-8)12(13,14)15/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
XCSFOVMKSUOWGX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916210-33-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)