重要文件
AMBH9884C292
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(15-8)10(12,13)14/h1-5H
InChI 密鑰
HUQUQPOWIYVIFZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/176722-71-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)