重要文件
AMBH97F1145A
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-fluoropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.98
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
InChI 密鑰
MYAFHQWEMVOJEP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214350-63-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)