重要文件
AMBH97F1127E
Ambeed, Inc.
1-(7-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(7-bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-5(11)6-2-3-7(10)9-8(6)12-4-13-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI 密鑰
XYBMFZDGJMGEFB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892297-27-6.html
Synonym
1-(7-bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)