重要文件
AMBH97F11230
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2,9-10H,8H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
WCDMNZRFRZYKDG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69938-56-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)