重要文件
AMBH97F070B4
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-7-3-4-9-8(5-7)11(14)6-10(13-9)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KDMHMHBQWSJHSI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82633-20-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82633-20-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)