重要文件
AMBH97F067D2
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-5-3-6(9(12)13-2)4-7(10)8(5)11/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
SDBXHTMFAXKDML-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202146-16-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)