重要文件
AMBH97F06763
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinolin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-fluoro-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
ZXZAQZWSGSBUNR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936324-21-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)