重要文件
AMBH97F05B30
Ambeed, Inc.
Indoline-5,6-diol hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,6-indolinediol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
InChI 密鑰
TXMQOPNBBITFNX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138937-28-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)