重要文件
AMBH97F04BF9
Ambeed, Inc.
6-Carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c12-10(14)6-1-2-9-7(3-6)4-8(5-13-9)11(15)16/h1-5H,(H2,12,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
CLZDNVPHNCYLNY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403746-66-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)