重要文件
AMBH97F04AC0
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-9-10(12(14)15)5-4-6-11(9)13-7-2-3-8-13/h2-8H,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
TVJDAMBKDKJGKD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83140-96-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)