重要文件
AMBH97F041CC
Ambeed, Inc.
10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.32
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
10-methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2S/c1-16-12-4-2-10(8-17)6-14(12)19-15-7-11(9-18)3-5-13(15)16/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
FCHUFBLISOGXHO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31123-52-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)