重要文件
AMBH97F03FF1
Ambeed, Inc.
8-Bromooct-1-yne
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
189.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-bromo-1-octyne
Inchi Code
1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1H,3-8H2
InChI 密鑰
XUGGUUBNZPZPHM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-13-9.html
Synonym
8-Bromooct-1-yne
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)