重要文件
AMBH97F03F85
Ambeed, Inc.
1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
UEGDJZYKJPZJAA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872181-59-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/872181-59-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)