重要文件
AMBH97BA0E03
Ambeed, Inc.
3-Undecylthiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.44
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-undecylthiophene
Inchi Code
1S/C15H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-12-13-16-14-15/h12-14H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
STIIRMZYURVVGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129607-86-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)